4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L09862.06EA 760 EUR
L09862.06 L09862.03
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥97%
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Kaava: C₉H₉FO₂
Sulamispiste: 51…53 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00061143
CAS-numero: 51788-80-8