4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L19894.MDEA 180 EUR
L19894.MD L19894.03
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone ≥98%
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Kaava: C₉H₉FO₂
Sulamispiste: 51…53 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00272135
CAS-numero: 64287-19-0
EINECS: 000-000-0