3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H53120.MDEA 103 EUR
H53120.MD H53120.03
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224,38
Sulamispiste: 206…212 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03788417
CAS-numero: 847756-88-1