Samarium(III) perchlorate 50% (w/w) vesiliuos, Reagent Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
40567.18EA 677 EUR
40567.18 40567.09
Samarium(III) perchlorate 50% (w/w) vesiliuos, Reagent Grade
Samarium(III) perchlorate
Kaava: Cl₃O₁₂Sm
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00049769
EINECS: 236-986-6
UN: 3211
ADR: 5.1,II