Terbium(III) perchlorate 50% (w/w) vesiliuos, Reagent Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
40573.NCEA 864 EUR
40573.NC
Terbium(III) perchlorate 50% (w/w) vesiliuos, Reagent Grade
Terbium(III) perchlorate
Kaava: Cl₃O₁₂Tb
MW: 457,277 g/mol
Tiheys: 1,5
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150362
EINECS: 237-826-8
UN: 3211
ADR: 5.1,II