Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A15872.14EA 992 EUR
A15872.14 A15872.03 A15872.06
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one ≥99%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Kaava: C₅H₈OS
MW: 116,18
Sulamispiste: 60…64 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006660
CAS-numero: 1072-72-6
EINECS: 214-015-7