Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
MAYBRF03869DAEA 0 EUR
MAYBRF03869DA
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Kaava: C₅H₈OS
MW: 116,18
MDL numero: MFCD00006660
CAS-numero: 1072-72-6
EINECS: 214-015-7