3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L10006.06EA 93 EUR
L10006.06 L10006.14
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥99%
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
Kaava: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205,04
Kiehumispiste: 132…134 °C (18 mmHg)
Sulamispiste: 95…98 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016417
CAS-numero: 3321-92-4
EINECS: 000-000-0