2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO187840500EA 90.7 EUR
ACRO187840500 ACRO187842500 ACRO187840050
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone 99%
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Kaava: C₁₆H₁₆O₃
MW: 256,2964 g/mol
Sulamispiste: 64…68 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008475
CAS-numero: 24650-42-8
EINECS: 246-386-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
Loss on drying ≤0.2 % (75 °C, 2 hrs)
Heavy metals ≤50 ppm
GC ≥98.5 %