Kaliumkloridi 0.075 mol/l (0.075 N) vesiliuos
Toimittaja: EUROCLONE
EURLECM0543DEA 0 EUR
EURLECM0543D
Kaliumkloridi 0.075 mol/l (0.075 N) vesiliuos
Kaliumkloridi
Kaava: KCl
MW: 74,55 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011360
CAS-numero: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8