(R)-(-)-2-Aminononane ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L19310.06EA 264 EUR
L19310.06 L19310.14 L19310.03
(R)-(-)-2-Aminononane ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Aminononane
Kaava: C₉H₂₁N
MW: 143,27
Kiehumispiste: 73 °C (19 mmHg)
Tiheys: 0,782
Leimahduspiste: 71 °C (159 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03844739
CAS-numero: 74069-74-2
ADR: 8,II