(S)-(+)-2-Aminononane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L19311.06EA 378 EUR
L19311.06 L19311.14 L19311.03
(S)-(+)-2-Aminononane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(+)-2-Aminononane
Kaava: C₉H₂₁N
MW: 143,27 g/mol
Kiehumispiste: 73 °C (19 mmHg)
Tiheys: 0,782
Leimahduspiste: 71 °C (159 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03844738
CAS-numero: 13205-58-8
ADR: 8,II