Dibenzyl carbonate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A11464.30EA 3010 EUR
A11464.30 A11464.18 A11464.09
Dibenzyl carbonate ≥98%
Dibenzyl carbonate
Kaava: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Kiehumispiste: 150…155 °C (0,8 mmHg)
Sulamispiste: 27…30 °C
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00014436
CAS-numero: 3459-92-5
EINECS: 222-401-1