3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B22413.14EA 295 EUR
B22413.14 B22413.06
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone 99%
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone
Kaava: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,95 g/mol
Sulamispiste: 108…111 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00191992
CAS-numero: 22362-66-9