3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAH1205-5GEA 106 EUR
TCIAH1205-5G TCIAH1205-25G
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Kaava: C₁₀H₁₂O₄
MDL numero: MFCD00016684
CAS-numero: 5396-18-9
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/41/28971141.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C