4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAH1206-5GEA 170 EUR
TCIAH1206-5G
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Kaava: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,1999 g/mol
MDL numero: MFCD00017241
CAS-numero: 20628-06-2
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/43/28971143.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C