2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H32888.03EA 178 EUR
H32888.03 H32888.06
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₁₀H₉F₃O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09832283
CAS-numero: 1017778-01-6