2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Varoitus
H31819.06EA 700 EUR
H31819.06 H31819.03
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,17 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09832290
CAS-numero: 725743-50-0