Digitonin
Toimittaja: PanReac AppliChem
A1905.0005EA 2080 EUR
A1905.0005 A1905.0001
Digitonin
Digitonin
Kaava: C₅₆H₉₂O₂₉
MDL numero: MFCD00077729
CAS-numero: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN: 3462
ADR: 6.1,III