Digitonin, Millipore®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
300410-1EA 883 EUR
300410-1 300410-250 300410-5
Digitonin, Millipore®
Digitonin
Kaava: C₅₆H₉₂O₂₉
MDL numero: MFCD00077729
CAS-numero: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN: 3462
ADR: 6.1,III