Phenyl formate 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L00289.06EA 128 EUR
L00289.06 L00289.14
Phenyl formate 95%
Phenyl formate
Kaava: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Kiehumispiste: 72…74 °C (13 mmHg)
Tiheys: 1,090
Leimahduspiste: 71 °C (159 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014126
CAS-numero: 1864-94-4
EINECS: 217-471-5