1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L09724.06EA 273 EUR
L09724.06 L09724.14 L09724.03
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione ≥97%
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione
Kaava: C₇H₂F₁₀O₂
MW: 308,08
Kiehumispiste: 98…100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00040961
CAS-numero: 20583-66-8
UN: 3265
ADR: 8,III