3-Decanol ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
B24141.14EA 679 EUR
B24141.14 B24141.06
3-Decanol ≥97%
3-Decanol
Kaava: C₁₀H₂₂O
MW: 158,29 g/mol
Kiehumispiste: 213 °C
Tiheys: 0,830
Leimahduspiste: 99 °C (210 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00021956
CAS-numero: 1565-81-7