1,3-Dibromo-3-methylbutane ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B20468.22EA 1020 EUR
B20468.22 B20468.14 B20468.06
1,3-Dibromo-3-methylbutane ≥98%
1,3-Dibromo-3-methylbutane
Kaava: C₅H₁₀Br₂
MW: 229,95 g/mol
Tiheys: 1,69
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00060773
CAS-numero: 24443-15-0