2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO209090250EA 238 EUR
ACRO209090250
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Kaava: C₇H₉BrClN
Sulamispiste: 225…230 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012853
CAS-numero: 5465-63-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 236 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %
Water ≤0.5 % (K.F.)