2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A18151.06EA 137 EUR
A18151.06 A18151.14
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Kaava: C₇H₉BrClN
MW: 222,52 g/mol
Sulamispiste: 227…230 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012853
CAS-numero: 5465-63-4