2-Bromobenzylamine hydrochloride
Toimittaja: Molekula
MOLE36040140-5GEA 0 EUR
MOLE36040140-5G
2-Bromobenzylamine hydrochloride
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Kaava: C₇H₉BrClN
MW: 222,52 g/mol
MDL numero: MFCD00012853
CAS-numero: 5465-63-4