3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A16132.06EA 78.1 EUR
A16132.06 A16132.22 A16132.14
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Kaava: C₇H₉BrClN
MW: 222,52 g/mol
Sulamispiste: 218…221 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012856
CAS-numero: 39959-54-1