3-Bromobenzylamine hydrochloride
Toimittaja: Molekula
MOLEM68181301EA 218 EUR
MOLEM68181301
3-Bromobenzylamine hydrochloride
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Kaava: C₇H₉BrClN
MW: 222,52 g/mol
MDL numero: MFCD00012856
CAS-numero: 39959-54-1