4-Bromobenzylamine hydrochloride
Toimittaja: Molekula
MOLEM53227275EA 150 EUR
MOLEM53227275
4-Bromobenzylamine hydrochloride
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Kaava: C₇H₉BrClN
MW: 222,52
MDL numero: MFCD00012860
CAS-numero: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3