2-Fluoro-N-methylbenzylamine 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H54439.06EA 280 EUR
H54439.06 H54439.03
2-Fluoro-N-methylbenzylamine 95%
2-Fluoro-N-methylbenzylamine
Kaava: C₈H₁₀FN
MW: 139,17
Kiehumispiste: 73 °C
Tiheys: 1,047
Leimahduspiste: 68 °C (154 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04629633
CAS-numero: 399-30-4