4-Fluoro-N-methylbenzylamine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H54369.06EA 234 EUR
H54369.06 H54369.03
4-Fluoro-N-methylbenzylamine 97%
4-Fluoro-N-methylbenzylamine
Kaava: C₈H₁₀FN
MW: 139,17
Kiehumispiste: 180…181 °C
Tiheys: 1,056
Leimahduspiste: 71 °C (160 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03839848
CAS-numero: 405-66-3