4-Fluoro-N-methylbenzylamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAF0806-5GEA 134 EUR
TCIAF0806-5G TCIAF0806-1G
4-Fluoro-N-methylbenzylamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluoro-N-methylbenzylamine
Kaava: C₈H₁₀FN
MW: 139,17
Kiehumispiste: 75°C
Leimahduspiste: 71°C
MDL numero: MFCD03839848
CAS-numero: 405-66-3
UN: 2735
ADR: 8,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/44/28969344.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %