2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI
|
Varoitus
|
Synonyms:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane
T2428-5G
TCIAT2428-5GEA
120
EUR
TCIAT2428-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC)
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Kaava:
C₁₃H₁₆BF₃O₂ MW: 272.0712 g/mol Kiehumispiste: 73°C |
MDL numero:
MFCD06795676 CAS-numero: 1073339-21-5 |
|
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |