α,2-Dibromo-5-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAB3784-25GEA
80.3
EUR
TCIAB3784-25G
TCIAB3784-5G
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene
Kaava:
C₇H₅Br₂F MW: 267,92 g/mol Kiehumispiste: 96°C |
MDL numero:
MFCD00042187 CAS-numero: 112399-50-5 UN: 3261 ADR: 8,II |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |