4'-Hydroxyoctanophenone ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L11662.03EA 98.2 EUR
L11662.03 L11662.06
4'-Hydroxyoctanophenone ≥99%
4'-Hydroxyoctanophenone
Kaava: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,31 g/mol
Sulamispiste: 62…65 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00082694
CAS-numero: 2589-73-3
EINECS: 219-979-2