2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Varoitus
H32652.06EA 816 EUR
H32652.06 H32652.03
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218,17 g/mol
Sulamispiste: 45…47 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09832300
CAS-numero: 503464-99-1