4-Ethylbenzylamine 98%
Toimittaja: Acros Organics
Vaara
ACRO391140010EA 53 EUR
ACRO391140010
4-Ethylbenzylamine 98%
4-Ethylbenzylamine
Kaava: C₉H₁₃N
Kiehumispiste: 208 °C (700 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01529871
CAS-numero: 7441-43-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %