6-Methoxy-8-nitroquinoline ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAM2057-5GEA 101 EUR
TCIAM2057-5G TCIAM2057-25G
6-Methoxy-8-nitroquinoline ≥98.0% (by GC)
6-Methoxy-8-nitroquinoline
Kaava: C₁₀H₈N₂O₃
MDL numero: MFCD00006802
CAS-numero: 85-81-4
EINECS: 201-633-7
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/11/28988011.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C