7-Fluoroquinaldine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAF0519-5GEA 433 EUR
TCIAF0519-5G TCIAF0519-1G
7-Fluoroquinaldine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
7-Fluoroquinaldine
Kaava: C₁₀H₈FN
Kiehumispiste: 120°C
MDL numero: MFCD02683029
CAS-numero: 1128-74-1
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/83/28969083.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %