Potassium hydrogen diiodate 99.95-100.05% ACS primary standard
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
41986.22EA 546 EUR
41986.22 41986.14
Potassium hydrogen diiodate 99.95-100.05% ACS primary standard
Potassium hydrogen diiodate
Kaava: HI₂KO₆
MW: 389,91 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011400
CAS-numero: 13455-24-8
EINECS: 236-650-9
UN: 3085
ADR: 5.1,II