Lithium hexafluoroantimonate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
38595.14EA 1480 EUR
38595.14
Lithium hexafluoroantimonate ≥97%
Lithium hexafluoroantimonate
Kaava: F₆LiSb
MW: 242,68 g/mol
Kiehumispiste: Dec.
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042319
CAS-numero: 18424-17-4
UN: 1549
ADR: 6.1,III