N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L02728.09 L02728.18
L02728.09EA 101 EUR
L02728.09 L02728.18
N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal ≥98%
N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal
Purity: 98% CAS No.: 4909-78-8 Molecular Formula: C13H29NO2 Formula Weight: 231.38 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4117 Boiling Point: 85-87°/10mm Beilstein Reference: 741992 MDL No.: MFCD00008851
Kaava: C₁₃H₂₉NO₂
MW: 231,38 g/mol
Kiehumispiste: 85…87 °C (10 mmHg)
Tiheys: 0,830
Leimahduspiste: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008851
CAS-numero: 4909-78-8
EINECS: 225-536-4