Cerium(III) carbonate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
15295.36EA 760 EUR
15295.36 15295.22
Cerium(III) carbonate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Cerium(III) carbonate hydrate
Kaava: C₃Ce₂O₉·H₂O
MW: 478,274 g/mol
Sulamispiste: 848 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149635
CAS-numero: 54451-25-1
EINECS: 208-655-6