Manganese(II) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
12835.14EA 425 EUR
12835.14 12835.06 12835.22
Manganese(II) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Manganese(II) sulphide
Kaava: MnS
MW: 87,00 g/mol
Sulamispiste: 1610 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 3,99
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014210
CAS-numero: 18820-29-6
EINECS: 242-599-3