2-Mercapto-5-methoxybenzothiazole ≥97%
L14228.03EA 95.6 EUR
L14228.03
2-Mercapto-5-methoxybenzothiazole ≥97%
2-Mercapto-5-methoxybenzothiazole
Kaava: C₈H₇NOS₂
MW: 197,28 g/mol
Sulamispiste: 193…198 °C
MDL numero: MFCD00185941
CAS-numero: 55690-60-3
EINECS: 259-755-1