4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52862.06EA 937 EUR
H52862.06 H52862.03
4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid ≥97%
4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid
Kaava: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04
Sulamispiste: 128…132 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD06659871
CAS-numero: 850568-09-1