3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52898.MDEA 185 EUR
H52898.MD
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₇H₅BBrF₃O₂
MW: 268,82 g/mol
Sulamispiste: 177…180 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08436051
CAS-numero: 913835-64-0