Dimolybdenum boride ≥99.5% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
43680.22EA 567 EUR
43680.22 43680.14
Dimolybdenum boride ≥99.5% (metals basis)
Dimolybdenum boride
Kaava: BMo₂
MDL numero: MFCD01310400
CAS-numero: 12006-99-4
EINECS: 234-492-5