Tungsten boride ≥99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
12559.22EA 477 EUR
12559.22 12559.14
Tungsten boride ≥99% (metals basis)
Tungsten boride
Kaava: BW
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00049708
CAS-numero: 12007-09-9
EINECS: 234-498-8